Learn More
Oxyde de magnésium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15508014
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Oxide
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 40.3
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.58kg