Learn More
Oxyde de magnésium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Oxide |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2 kg |
Poids de la formule | 40.3 |
Qualité | FCC/USP |
Conditionnement | Seau en PE |
Gravité spécifique | 1L = 3.58kg |