Learn More
3M™ Masque pour particules, série C100
Protection respiratoire confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. Le masque pour particules 3M série C100 est léger et confortable.
3.80€ - 24.20€
Code produit | Marque | Type de filtre | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13587000
|
3M™
7000088840 |
FFP1 NR D | Masque pour particules sans valve | N/A | |||||
13597000
|
3M™
7000088842 |
FFP2 NR D | Masque pour particules sans valve | N/A | |||||
13507010
|
3M™
7000088841 |
FFP1 NR D | Masque pour particules à valve |
3.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13517010
|
3M™
7000088843 |
FFP2 NR D | Masque pour particules à valve | N/A | |||||
Description
Offre une protection économique, légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard.- La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage
- La vanne d’expiration réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux utilisateurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
Polypropylène |