Learn More
3M™ Masque pour particules, série C100
Protection respiratoire confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. Le masque pour particules 3M série C100 est léger et confortable.
Marque: 3M™ 7000088842
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre une protection économique, légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard.
- La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage
- La vanne d’expiration réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux utilisateurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
FFP2 NR D | |
Polypropylène | |
Masque pour particules sans valve | |
C102 |