Learn More
3M™ Masque pour particules, série C100
Protection respiratoire confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. Le masque pour particules 3M série C100 est léger et confortable.
Marque: 3M™ 7000088843
9.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre une protection économique, légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard.- La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage
- La vanne d’expiration réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux utilisateurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
FFP2 NR D | |
Polypropylène | |
Masque pour particules à valve | |
C112 |