Learn More
Alfa Aesar™ Phtalocyanine de lithium
83.18€ - 391.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25510-41-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H18Li2N8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 528.432 |
Numéro MDL | MFCD00059094 |
Clé InChI | VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dilithium phthalocyanine |
CID PubChem | 66736323 |
SMILES | [Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3 |
Description
Identifiants chimiques
25510-41-2 | |
528.432 | |
VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N | |
66736323 |
C32H18Li2N8 | |
MFCD00059094 | |
dilithium phthalocyanine | |
[Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3 |
Spécification
Lithium phthalocyanine | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00059094 | |
VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N | |
528.432 | |
526.41 |
25510-41-2 | |
C32H18Li2N8 | |
dilithium phthalocyanine | |
[Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3 | |
66736323 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H360
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures