Learn More
Alfa Aesar™ Phtalocyanine de lithium
Code produit. 11378098
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 25510-41-2
Formule moléculaire C32H18Li2N8
Poids moléculaire (g/mol) 528.432
Numéro MDL MFCD00059094
Clé InChI VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dilithium phthalocyanine
CID PubChem 66736323
SMILES [Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium phthalocyanine
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 526.41
Forme physique Poudre