Learn More
Alfa Aesar™ Phtalocyanine de lithium
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium phthalocyanine |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 526.41 |
Forme physique | Poudre |