Learn More
Lithium chloride, Honeywell™
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (AT)
41.25€ - 210.48€
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15656050
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
62480-100G
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15676050
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
62480-500G
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15666050
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
62480-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Identifiants chimiques
7447-41-8
42.39
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
433294
[Li+].[Cl-]
ClLi
MFCD00011078
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CHEBI:48607
Spécification
Lithium chloride
ClLi
MFCD00011078
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
[Li+].[Cl-]
42.39
CHEBI:48607
≥98% (AT)
7447-41-8
LiCl
NONH for all modes of transport
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
chlorure de lithium
433294
42.39g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000