Learn More
Lithium chloride, Honeywell™
Code produit. 15666050
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Quantité 1 kg
Formule linéaire LiCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
Poids de la formule 42.39g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (AT)