Learn More
Lithium chloride, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium chloride |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | LiCl |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | lithium ; chlorure |
Poids de la formule | 42.39g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% (AT) |