Learn More
Dihydrate d’acétate de lithium, qualité réactif, Honeywell
64.75€ - 215.05€
Chemical Identifiers
CAS | 6108-17-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7LiO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.01 |
Numéro MDL | MFCD00066949 |
Clé InChI | IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Acetic acid lithium salt |
Nom IUPAC | dihydrate d’acétate de lithium(1+) |
SMILES | [Li+].O.O.CC([O-])=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||||
15667910
|
Honeywell Research Chemicals
L6883-250G |
250 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15657910
|
Honeywell Research Chemicals
L6883-1KG |
1 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- ≥ 95 % pour un usage général en laboratoire.
Chemische Identifikatoren
6108-17-4 | |
102.01 | |
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrate d’acétate de lithium(1+) |
C2H7LiO4 | |
MFCD00066949 | |
Acetic acid lithium salt | |
[Li+].O.O.CC([O-])=O |
Spezifikation
6108-17-4 | |
Solide | |
MFCD00066949 | |
Acetic acid lithium salt | |
[Li+].O.O.CC([O-])=O | |
102.01 | |
Bouteille en plastique |
≤100.00 | |
C2H7LiO4 | |
3564320 | |
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrate d’acétate de lithium(1+) | |
Réactif | |
1.3 g/cm3 |
Safety and Handling
P281
missing translation for 'rtecsNumber' : 208-914-3
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dihydrate d’acétate de lithium, qualité réactif, Honeywell