Learn More
Dihydrate d’acétate de lithium, qualité réactif, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
% max. CAS | ≤100.00 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 3564320 |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Densité | 1.3 g/cm3 |