Learn More
Dihydrate d’acétate de lithium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15657910
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H7LiO4
Poids moléculaire (g/mol) 102.01
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acetic acid lithium salt
Nom IUPAC dihydrate d’acétate de lithium(1+)
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Spécification
% max. CAS ≤100.00
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Beilstein 3564320
Qualité Réactif
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 1.3 g/cm3