Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en plastique pour bains-marie à agitation Grant
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
74.20€ - 110.24€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446467
|
Grant Instruments™
PL12 |
Réservoir en plastique P12 | |||||||
11456467
|
Grant Instruments™
PL18 |
Réservoir en plastique P18 | |||||||
11436467
|
Grant Instruments™
PL5 |
Réservoir en plastique P5 | |||||||
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
- Plastique moulé plat ou courbe
- Poignée intégrée
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et cryothermostats Grant.
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
Spécification
Plastique |