Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en plastique pour bains-marie à agitation Grant
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
Marque: Grant Instruments™ PL18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
- Plastique moulé plat ou courbe
- Poignée intégrée
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et cryothermostats Grant.
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
Spécification
Couvercle pour réservoir de 12 l | |
Réservoir en plastique P18 | |
Plastique |