Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en plastique pour bains-marie à agitation Grant
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
Marque:  Grant Instruments™ PL5
Code produit. 11436467
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons.Le couvercle en plastique Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est fabriqué en plastique incurvé ou plat avec une poignée intégrée
  • Plastique moulé plat ou courbe
  • Poignée intégrée
  • Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et cryothermostats Grant.
  • Empêche la chaleur de s’échapper
  • Empêche toute contamination d’échantillon
Spécification
Spécification
Couvercle pour réservoir de 5 l
Réservoir en plastique P5
Plastique