Learn More
Oxyde de molybdène de zinc, 99 %
20.19€ - 67.11€
Identifiants chimiques
CAS | 10190-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO4Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.146 |
Numéro MDL | MFCD00016272 |
Clé InChI | XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis |
CID PubChem | 61490 |
Nom IUPAC | Dioxido(dioxo)molybdène ; plomb(2+) |
SMILES | [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10190-55-3 | |
367.146 | |
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N | |
61490 | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
MoO4Pb | |
MFCD00016272 | |
lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis | |
Dioxido(dioxo)molybdène ; plomb(2+) |
Spécification
Lead molybdenum oxide | |
MoO4Pb | |
MFCD00016272 | |
lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
367.146 | |
367.13 | |
Odorless |
10190-55-3 | |
PbMoO4 | |
UN3077 | |
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxido(dioxo)molybdène ; plomb(2+) | |
61490 | |
99% | |
6.7 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-459-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead molybdenum oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .