Learn More
Oxyde de molybdène de zinc, 99 %
Code produit. 11484280
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10190-55-3
Formule moléculaire MoO4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 367.146
Numéro MDL MFCD00016272
Clé InChI XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
CID PubChem 61490
Nom IUPAC Dioxido(dioxo)molybdène ; plomb(2+)
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead molybdenum oxide
Quantité 100 g
Formule linéaire PbMoO4
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 367.13
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 6.7