Learn More
Oxyde de tantale et de plomb(II), 99,9 % (analyse de métaux)
77.15€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12065-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | O6PbTa2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 665.09 |
Numéro MDL | MFCD00054256 |
Clé InChI | KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate |
CID PubChem | 16685095 |
Nom IUPAC | (dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantalum |
SMILES | O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12065-68-8 | |
665.09 | |
KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N | |
16685095 | |
O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O |
O6PbTa2 | |
MFCD00054256 | |
lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate | |
(dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantalum |
Spécification
Lead(II) tantalum oxide | |
12065-68-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00054256 | |
lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate | |
O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O | |
665.09 | |
665.09 | |
7.9 g/mL |
>350°C | |
Poudre | |
O6PbTa2 | |
UN2291 | |
KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N | |
(dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantalum | |
16685095 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-065-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead(II) tantalum oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .