Learn More
Oxyde de tantale et de plomb(II), 99,9 % (analyse de métaux)
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) tantalum oxide |
Point de fusion | >350°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN2291 |
Poids de la formule | 665.09 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Densité | 7.9 g/mL |