Learn More
Oxyde de tantale et de plomb(II), 99,9 % (analyse de métaux)
Code produit. 11388108
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12065-68-8
Formule moléculaire O6PbTa2
Poids moléculaire (g/mol) 665.09
Numéro MDL MFCD00054256
Clé InChI KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate
CID PubChem 16685095
Nom IUPAC (dioxotantaliooxy-$l^{2}-plumbanyl)oxy-dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) tantalum oxide
Point de fusion >350°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 665.09
Pourcentage de pureté 99.9%
Densité 7.9 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) tantalum oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .