Learn More
Trihydrate d’acétate de plomb(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, 99,5 à 102,0 %
43.85€ - 117.56€
Identifiants chimiques
CAS | 6080-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O7Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 379.30 |
Numéro MDL | MFCD00150023 |
Clé InChI | MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate |
CID PubChem | 22456 |
ChEBI | CHEBI:33112 |
Nom IUPAC | plomb (2+) ; diacétate ; trihydrate |
SMILES | O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
6080-56-4 | |
379.30 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
22456 | |
plomb (2+) ; diacétate ; trihydrate |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
CHEBI:33112 | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Lead(Ii) Acetate Trihydrate | |
6080-56-4 | |
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O | |
1616 | |
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate | |
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
379.30 | |
CHEBI:33112 | |
99.5 to 102% |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
C4H12O7Pb | |
MFCD00150023 | |
3730298 | |
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L | |
plomb (2+) ; diacétate ; trihydrate | |
22456 | |
379.33g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P201-P273-P308 + P313-P501
H360Df-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 206-104-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8050000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lead(II) acetate trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.