Learn More
Trihydrate d’acétate de plomb(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15623800
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, 99,5 à 102,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
Nom IUPAC diacétate de plomb(2+) trihydraté
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 100 g
Formule linéaire Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro UN 1616
Beilstein 3730298
Poids de la formule 379.33g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 102%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) acetate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.