Learn More
Trihydrate d’acétate de plomb(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(Ii) Acetate Trihydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | Pb(CH3CO2)2 · 3H2O |
Numéro UN | 1616 |
Beilstein | 3730298 |
Poids de la formule | 379.33g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.5 to 102% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead(II) acetate trihydrate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.