Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
91.76€ - 1203.99€
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326348
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011268.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11336348
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011268.30
250 g
391.95€
250g
11316348
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011268.A1
1 kg
1203.99€
1kg
Description
Description
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10025-84-0
371.36
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Spécification
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
10025-84-0
Agrégats cristallins humides
Cl3H14LaO7
Soluble in water,alcohol and acids.
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
371.36
Odorless
91°C (decomposition)
Blanc
99.99% (REO)
MFCD00149756
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
371.37 (245.27 Anhydrous)
White wet crystalline aggregates
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H317-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4470000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante