Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Code produit.: 11316348
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11316348
1 kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11316348
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011268.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 91°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acids.
Poids de la formule 371.37 (245.27 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White wet crystalline aggregates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW25E094 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2023 Catalog Number011268.30,011268.18,011268.A1
Numéro de lotQ28I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2022 Catalog Number011268.30,011268.18,011268.A1
Numéro de lotU14F019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011268.30,011268.18,011268.A1
Numéro de lotU26B026 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011268.30,011268.18,011268.A1
Numéro de lotA15W034 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011268.30,011268.18,011268.A1
Nom du produit
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >