Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, (à base de métaux n traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125403
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 500 g, blanc, 371.38, base de traces de métaux, mention d’avertissement GHS :danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum chloride heptahydrate
Point de fusion 91.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline et/ou gros morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire LaCl3·7H2O
Merck Index 15, 5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
Poids de la formule 371.38
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces