Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Code produit.: 11326348
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11326348
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11326348
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011268.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 91°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acids.
Poids de la formule 371.37 (245.27 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White wet crystalline aggregates
Nom du produit
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >