Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement en polyester laminé
4.15€ - 99999.00€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Polyester laminé |
À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
Épaisseur | 0,024 mm |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10577234
|
Brady™
250247 |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | 200 mm |
4.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10376094
|
Brady™
250231 |
Corrosive Batteries Warning Pictogram | 100 mm |
99999.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15138743
|
Brady™
227360 |
Radioactive substances 7C III | 50 mm | ||||||
10775315
|
Brady™
250210 |
Warning of Corrosive Substances | 100 mm |
99999.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10403194
|
Brady™
250264 |
Avertissement de substances dangereuses | 100 mm |
9.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
Polyester | |
Polyester laminé | |
0,024 mm | |
Panneau d’avertissement |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |