Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement en polyester laminé
Marque: Brady™ 227360
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
Class 7: Radioactive material | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Global | |
Warning Sign |
Gloss | |
250/Roll | |
Laminated Polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Triangular | |
Radioactive substances 7C III | |
Black on Yellow |