Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement en polyester laminé
Marque:  Brady™ 250264
Code produit. 10403194
  • 9.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal haute température
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
3/paquet
Polyester laminé
0,024 mm
-40°C à 110°C
Avertissement de substances dangereuses
Noir sur jaune
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
100 mm
Triangulaire
Panneau d’avertissement