Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en polyester laminé
4.15€ - 8.51€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Description | Polyester laminé |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000674
|
Brady™
250201 |
100 mm | |||||||
10481834
|
Brady™
250202 |
200 mm |
4.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720194
|
Brady™
223438 |
315 mm |
6.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10653385
|
Brady™
250200 |
50 mm | |||||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières inflammables
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
0,024 mm | |
Triangulaire | |
Warning Sign |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
-40°C à 110°C | |
Attention : Matières inflammables | |
Noir sur jaune |