Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en polyester laminé
Marque: Brady™ 250202
This item is not returnable.
View return policy
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières inflammables
Specifications
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
200 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Panneau d’avertissement |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Attention : Matières inflammables | |
Noir sur jaune |