Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en polyester laminé
Marque:  Brady™ 223438
Code produit. 11720194
  • 7.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières inflammables
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
Polyester laminé
315 mm
315 mm
Triangulaire
Panneau d’avertissement
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Attention : Matières inflammables
Noir sur jaune