Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé
4.40€ - 392.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Polyester laminé |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11760254
|
Brady™
227587 |
Noir sur rouge | 100 mm | 1 de chaque |
4.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790254
|
Brady™
227590 |
Noir sur rouge | 100 mm | 250/rouleau |
392.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11770254
|
Brady™
227588 |
Noir sur rouge | 200 mm | 1 de chaque |
6.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11720264
|
Brady™
227593 |
Blanc sur rouge | 100 mm | 1 de chaque |
4.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11780254
|
Brady™
227589 |
Noir sur rouge | 297 mm | 1 de chaque |
12.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750264
|
Brady™
227596 |
Blanc sur rouge | 100 mm | 250/rouleau |
392.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11730264
|
Brady™
227594 |
Blanc sur rouge | 200 mm | 1 de chaque |
6.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740264
|
Brady™
227595 |
Blanc sur rouge | 297 mm | 1 de chaque |
12.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Polyester laminé | |
0,024 mm | |
Rhomboïde | |
Autocollants pour le transport de matières dangereuses |
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité | |
-40°C à 110°C | |
Gaz inflammables 2 |