Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé
Marque: Brady™ 227596
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Gaz inflammables 2 | |
Blanc sur rouge |
Brillant | |
250/rouleau | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
100 mm | |
Rhomboïde | |
Autocollants pour le transport de matières dangereuses |