Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé
Marque:  Brady™ 227594
Code produit. 11730264
  • 6.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Gaz inflammables 2
Blanc sur rouge
Brillant
1 de chaque
Polyester laminé
200 mm
200 mm
Rhomboïde
Autocollants pour le transport de matières dangereuses