Learn More
Masterflex™ Tubulure Kynar™
Une alternative peu coûteuse aux tubulures en fluoropolymère, pour une utilisation dans le cadre d’applications de haute pureté et des transferts de produits chimiques corrosifs en laboratoire.
129.00€ - 580.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme à la norme USP 23 classe VI et aux exigences de la norme USDA |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PVDF Kynar |
Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
À utiliser avec (application) | Applications de haute pureté et transfert chimique corrosif - une alternative peu coûteuse à la tubulure en fluoropolymère |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11783139
|
Masterflex™
95100-02 |
6,4 mm | 4,4 mm | 180°psi |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11773139
|
Masterflex™
95100-00 |
6,4 mm | 3 mm | 350°psi |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11743149
|
Masterflex™
95100-16 |
22,2 mm | 19,1 mm | 100°psi |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11793139
|
Masterflex™
95100-04 |
8 mm | 4,8 mm | 290°psi |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11703149
|
Masterflex™
95100-06 |
9,52 mm | 6,4 mm | 240°psi |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Résistante aux torsions
- Excellente résistance chimique
- Inodore et non toxique
- Produit translucide
- Stérilissation par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
- Fournis par longueur de 25 pieds/boîte
- Plage de températures de −40° à +127°C
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI et USDA.
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme à la norme USP 23 classe VI et aux exigences de la norme USDA | |
PVDF Kynar | |
Applications de haute pureté et transfert chimique corrosif - une alternative peu coûteuse à la tubulure en fluoropolymère | |
1 unité | |
Autoclave ou gamma | |
80 (Shore D) |
Autoclavable | |
7,62 m | |
-40°C | |
Stérile | |
Translucide | |
127°C |