Learn More
Masterflex™ Tubulure Kynar™
Une alternative peu coûteuse aux tubulures en fluoropolymère, pour une utilisation dans le cadre d’applications de haute pureté et des transferts de produits chimiques corrosifs en laboratoire.
Marque:  Masterflex™ 95100-16
Code produit. 11743149
  • 580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistante aux torsions
  • Excellente résistance chimique
  • Inodore et non toxique
  • Produit translucide
  • Stérilissation par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
  • Fournis par longueur de 25 pieds/boîte
  • Plage de températures comprises entre &-40&°C et &+127&°C
  • La résine est conforme FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI et USDA.
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme à la norme USP 23 classe VI et aux exigences de la norme USDA
19,1 mm
22,2 mm
Applications de haute pureté et transfert chimique corrosif - une alternative peu coûteuse à la tubulure en fluoropolymère
1 unité
Autoclave ou gamma
80 (Shore D)
127°C
Autoclavable
PVDF Kynar
7,62 m
-40°C
Stérile
Translucide
100°psi