Learn More
Masterflex™ Tubulure Kynar™
Une alternative peu coûteuse aux tubulures en fluoropolymère, pour une utilisation dans le cadre d’applications de haute pureté et des transferts de produits chimiques corrosifs en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 95100-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistante aux torsions
- Excellente résistance chimique
- Inodore et non toxique
- Produit translucide
- Stérilissation par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
- Fournis par longueur de 25 pieds/boîte
- Plage de températures comprises entre &-40&°C et &+127&°C
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI et USDA.
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) ; conforme à la norme USP 23 classe VI et aux exigences de la norme USDA | |
4,8 mm | |
8 mm | |
Applications de haute pureté et transfert chimique corrosif - une alternative peu coûteuse à la tubulure en fluoropolymère | |
1 unité | |
Autoclave ou gamma | |
80 (Shore D) | |
127°C |
Autoclavable | |
PVDF Kynar | |
7,62 m | |
-40°C | |
Stérile | |
Translucide | |
290°psi |