Learn More
Kinematica HMC Europe Boîtes d’autoclave verticales
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
708.00€ - 1450.00€
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) extérieure Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) extérieure Modèle Prix Quantité et disponibilité  
12602945
Afficher les documents Détails de la promotion
Kinematica HMC Europe
50015M
39 cm Autoclaves HV 85/110 4,49 cm Type standard
1450.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10140948
Afficher les documents Détails de la promotion
Kinematica HMC Europe
50010
22,5 cm Autoclave HV 25 4,03 cm Type fermé
708.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
Description
Acier inox poli pour une longue durée de vie.Pas de bords tranchants ou d’interstices, facile à nettoyer.