Learn More
Kinematica HMC Europe Boîtes d’autoclave verticales
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque:  Kinematica HMC Europe 50015M
Code produit. 12602945
  • 1450.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Acier inox poli pour une longue durée de vie.Pas de bords tranchants ou d’interstices, facile à nettoyer.
Spécification
Spécification
15,3 po
15,35 po
Autoclaves HV 85/110
4,49 cm
29 cm
Acier inoxydable
39 cm
39 cm
11,41 in
Type standard
11,4 in