Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ Colorware™
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
82.75€ - 94.50€
Spécification
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Surface d’écriture | Marquage à finition mate |
Mouth Style | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11707953
|
DWK Life Sciences
26500Y50 |
50 ml | Graduations jaune vif en émail de céramique | ||||||
11702464
|
DWK Life Sciences
26500B250 |
250 ml | Graduations bleues en émail de céramique | ||||||
11733839
|
DWK Life Sciences
26500G-250 |
250 ml | Échelle en émail de céramique vert frais |
82.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11812330
|
DWK Life Sciences
26500R-250 |
250 ml | Graduations d’échelle en émail de céramique rouge vif |
82.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748083
|
DWK Life Sciences
26500Y250 |
250 ml | Graduations jaune vif en émail de céramique | ||||||
Beschreibung
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
- Col étroit
- La pastille de marquage à finition mate et durable offre une bonne surface d’écriture
- Sans bouchon.
Compliance
Conçus conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404 type I de classe 1
Spezifikation
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Marquage à finition mate | |
Étroit |