Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ Colorware™
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
Marque:  DWK Life Sciences 26500G-250
Code produit. 11733839
  • 82.75€ / 12 pièces
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
  • Col étroit
  • La pastille de marquage à finition mate et durable offre une bonne surface d’écriture
  • Sans bouchon.
Compliance
Conçus conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404 type I de classe 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc
3,2 in
Verre borosilicaté
25 ml
13 cm
Étroit
6
Échelle en émail de céramique vert frais
250 ml
50 à 225 ml
5,11 in
Marquage à finition mate
82 mm