Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ Colorware™
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
Marque: DWK Life Sciences 26500B250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les graduations colorées en émail améliorent la lisibilité et indiquent des volumes approximatifs
- Col étroit
- Le marquage durable et mat offre une bonne surface d’écriture.
- Sans bouchons
Compliance
Conçus conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404 type I de classe 1
Spécification
Caoutchouc | |
3.2 in | |
Verre borosilicaté | |
25 ml | |
13 cm | |
Étroit | |
6 |
Graduations bleues en émail de céramique | |
250 ml | |
50 à 225 ml | |
5.11 in | |
Marquage à finition mate | |
82 mm |