Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
134.00€ - 135.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11893013
|
DWK Life Sciences
60912D12 |
Bouchon à vis | 0.37 dr |
134.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883013
|
DWK Life Sciences
60912D-1 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 1 dr |
135.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
Spécification
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique |
Ambré | |
À vis | |
USP type I |