Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
Marque: DWK Life Sciences 60912D12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
Spécification
Caoutchouc | |
12 mm | |
1.8 ml | |
0.37 dr | |
Bouchon à vis | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
35 mm |