Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
Marque: DWK Life Sciences 60912D-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
Spécification
Caoutchouc | |
15 mm | |
4 ml | |
1 dr | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | |
USP type I |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
45 mm |