Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip, pour joints coniques, POM, KC
Les pinces de rodage sphérique KECK™ pour un joint de rodage sûr.
1.98€ - 391.00€
Spécification
Quantité | 100 |
---|---|
Matériau | POM |
À utiliser avec (équipement) | Sécurité de joints dépolis conique |
À utiliser avec (application) | Sécurité de joints dépolis conique |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10039920
|
DWK Life Sciences
286336109 |
NS 10 | vert | ||||||
15884678
|
DWK Life Sciences
286336306 |
NS 14 | Jaune |
291.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15894678
|
DWK Life Sciences
286336409 |
NS 19 | Bleu |
299.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15804688
|
DWK Life Sciences
286336503 |
NS 24 | Vert |
318.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814688
|
DWK Life Sciences
286336606 |
NS 29 | Rouge |
335.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874678
|
DWK Life Sciences
286336203 |
NS 12 | Violet |
281.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10468762
|
DWK Life Sciences
286336709 |
NS 34 | orange | ||||||
15981571
|
DWK Life Sciences
286336803 |
NS 40 | Jaune |
391.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10633982
|
DWK Life Sciences
286336906 |
NS 45 | brun | ||||||
Description
Les pinces de rodage sphérique KECK™ en POM (Polyoxyméthylène) sont simples, sûres et rapides à poser et se distinguent par la stabilité de leur forme et de bonnes caractéristiques de ressort. La surface en verre n'est pas endommagée lors de la pose contrairement aux pinces en fil habituelles. Ceci augmente la sécurité dans le laboratoire. Il est facile de différencier les tailles les unes des autres grâce aux différentes couleurs.- Stabilité de forme exceptionnelle ainsi que de bonnes caractéristiques de ressort
- La surface en verre n'est pas endommagée lors de la pose contrairement aux pinces en fil habituelles
- Facile, sûr et rapide à mettre et à retirer
- Code couleur en fonction de la taille
Spécification
100 | |
POM | |
Sécurité de joints dépolis conique | |
Sécurité de joints dépolis conique |